Tisk…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4795-25G PC4795-5G PC4795-1G
APOSPC4795-25GEA 4960 CZK
APOSPC4795-25G APOSPC4795-5G APOSPC4795-1G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
Vzorec: C₅H₆F₆O
Bod varu: 64…71 °C
Hustota: 1,321 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236122
CAS číslo: 380-34-7
UN: 3271
ADR: 3,II