Tisk…
Hexafluoropropene trimer 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4792-100G PC4792-25G
APOSPC4792-100GEA 6420 CZK
APOSPC4792-100G APOSPC4792-25G
Hexafluoropropene trimer 97%
Hexafluoropropene trimer
Mixture of perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-3,perfluoro-2,3,5-trimethylhexene-2 & perfluoro-2,4,5-trimethylhexene-2
Vzorec: C₉F₁₈
MW: 450.0676 g/mol
Bod varu: 110…115 °C
Hustota: 1.83 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043821
CAS číslo: 6792-31-0
UN: 1993
ADR: 3 III