Tisk…
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4782-25G PC4782-5G PC4782-1G
APOSPC4782-25GEA 20730 CZK
APOSPC4782-25G APOSPC4782-5G APOSPC4782-1G
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate 97%
Bis(1H,1H-perfluorobutyl)fumarate
Vzorec: C₁₂H₆F₁₄O₄
MW: 480,16 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00337741
CAS číslo: 24120-17-0