Tisk…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4776-10G PC4776-1G PC4776-5G PC4776-25G
APOSPC4776-10GEA 2530 CZK
APOSPC4776-10G APOSPC4776-1G APOSPC4776-5G APOSPC4776-25G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod tání: 39…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862656
CAS číslo: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III