Tisk…
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC47692-1G PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA 9920 CZK
APOSPC47692-1G APOSPC47692-5G
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205725
CAS číslo: 1375068-68-0