Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4765-100G PC4765-25G PC4765-5G
APOSPC4765-100GEA 17630 CZK
APOSPC4765-100G APOSPC4765-25G APOSPC4765-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Vzorec: C₄H₄F₆O
Bod varu: 60…62 °C
Hustota: 1,484 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039259
CAS číslo: 1515-14-6