Tisk…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4755-5G PC4755-100G PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA 622 CZK
APOSPC4755-5G APOSPC4755-100G APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Intermediate for high performance polyimides.
Vzorec: C₈H₄O₃
Bod tání: 244…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039143
CAS číslo: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
UN: 3261
ADR: 8,II