Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
PC4754-100G
APOSPC4754-100GEA 4440 CZK
APOSPC4754-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Vzorec: C₆H₄F₆O₂
MW: 222,09 g/mol
Bod varu: 31,6…32.4 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 10,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040104
CAS číslo: 2160-89-6
UN: 3272
ADR: 3,II