2-Fluorophenyl acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Acetoxy-2-fluorobenzene
PC4739-1G
PC4739-25G
PC4739-5G
APOSPC4739-1GEA
4800
CZK
APOSPC4739-1G
APOSPC4739-25G
APOSPC4739-5G
2-Fluorophenyl acetate 98%
2-Fluorophenyl acetate
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672912 CAS číslo: 29650-44-0 |