Tisk…
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
PC4732-100G PC4732-25G
APOSPC4732-100GEA 6220 CZK
APOSPC4732-100G APOSPC4732-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Vzorec: C₉H₁₁F₃O₄
Bod varu: 80…82 °C/1mmHg
Hustota: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677683
CAS číslo: 571-55-1