Tisk…
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 23210 CZK
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₁ClF₃N
Bod varu: 38 °C/10mmHg
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054672
CAS číslo: 357-83-5
UN: 3267
ADR: 8,II