Tisk…
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4727-1G PC4727-25G PC4727-5G
APOSPC4727-1GEA 2480 CZK
APOSPC4727-1G APOSPC4727-25G APOSPC4727-5G
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₄ClF₃
MW: 144,52 g/mol
Hustota: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077488
CAS číslo: 235106-11-3
UN: 1993
ADR: 3,III