Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 622 CZK
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236298
CAS číslo: 239463-90-2