Tisk…
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4717-1G PC4717-25G PC4717-5G
APOSPC4717-1GEA 827 CZK
APOSPC4717-1G APOSPC4717-25G APOSPC4717-5G
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₆F₈O₂
Bod varu: 78…79 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00497882
CAS číslo: 3914-19-0