Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
PC4710-5G
PC4710-25G
PC4710-100G
APOSPC4710-5GEA
2070
CZK
APOSPC4710-5G
APOSPC4710-25G
APOSPC4710-100G
Hexafluoroglutaric anhydride 98%
Hexafluoroglutaric anhydride
Vzorec:
C₅F₆O₃ Bod varu: 72 °C Hustota: 1,654 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006680 CAS číslo: 376-68-1 EINECS: 206-811-8 UN: 3265 ADR: 8,II |