Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 4240 CZK
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Bod varu: 60 °C/10mmHg
Hustota: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115111
CAS číslo: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III