Tisk…
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4675-1G PC4675-250MG
APOSPC4675-1GEA 3710 CZK
APOSPC4675-1G APOSPC4675-250MG
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Vzorec: C₉H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278782
CAS číslo: 239463-89-9