2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4667-1G
PC4667-5G
APOSPC4667-1GEA
3110
CZK
APOSPC4667-1G
APOSPC4667-5G
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Vzorec:
C₁₀H₅F₇N₂ MW: 286,15 g/mol Bod tání: 225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00521800 CAS číslo: 559-37-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...