Tisk…
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4657-100G PC4657-25G PC4657-5G
APOSPC4657-100GEA 6850 CZK
APOSPC4657-100G APOSPC4657-25G APOSPC4657-5G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Vzorec: C₈H₈F₆O₂
Bod varu: 158 °C
Hustota: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042311
CAS číslo: 36405-47-7
UN: 3272
ADR: 3,III