Tisk…
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4641-1G PC4641-500MG PC4641-5G
APOSPC4641-1GEA 11540 CZK
APOSPC4641-1G APOSPC4641-500MG APOSPC4641-5G
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉BrF₃NO₃
MW: 376,14 g/mol
Bod tání: 187…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935940
CAS číslo: 338982-36-8