Tisk…
Perfluorooctane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Octadecafluorooctane
PC4640-25G PC4640-5G
APOSPC4640-25GEA 3340 CZK
APOSPC4640-25G APOSPC4640-5G
Perfluorooctane 99%
Perfluorooctane
Vzorec: C₈F₁₈
Bod varu: 99…105 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042083
CAS číslo: 307-34-6
EINECS: 206-199-2