Tisk…
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4639-1G PC4639-500MG
APOSPC4639-1GEA 30060 CZK
APOSPC4639-1G APOSPC4639-500MG
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
5-(Bromomethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole
Vzorec: C₈H₆BrF₃N₂S
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935938
CAS číslo: 338982-24-4