Tisk…
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4637-1G PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA 1990 CZK
APOSPC4637-1G APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₇BrClFO
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935937
CAS číslo: 338982-26-6