1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4635-1G
PC4635-500MG
APOSPC4635-1GEA
22750
CZK
APOSPC4635-1G
APOSPC4635-500MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₁₅H₉F₆NO₃ Bod tání: 168…169 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00243697 CAS číslo: 338781-55-8 |