Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 622 CZK
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631468
CAS číslo: 1737-36-6