Tisk…
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 4900 CZK
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₄FNO
Bod tání: 89…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01316984
CAS číslo: 446275-89-4