Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-(4-(Trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4632-1G PC4632-5G
APOSPC4632-1GEA 8370 CZK
APOSPC4632-1G APOSPC4632-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Vzorec: C₈H₉ClF₃NO
MW: 227,61 g/mol
Bod tání: 325…328 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231881
CAS číslo: 321574-29-2