Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4629-1G PC4629-500MG
APOSPC4629-1GEA 3740 CZK
APOSPC4629-1G APOSPC4629-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Vzorec: C₈H₉ClF₃NO
Bod tání: 160…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114571
CAS číslo: 15256-07-2