Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-[2-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
PC4628-1G PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA 15010 CZK
APOSPC4628-1G APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Vzorec: C₈H₉ClF₃NO
Bod tání: 135…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114578
CAS číslo: 215599-92-1