Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4626-1G PC4626-5G
APOSPC4626-1GEA 6950 CZK
APOSPC4626-1G APOSPC4626-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₉ClFNO
Bod tání: 218…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114585
CAS číslo: 51572-90-8