1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
O-(2-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4625-5G
APOSPC4625-5GEA
3410
CZK
APOSPC4625-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Vzorec:
C₇H₉ClFNO MW: 177,6039 g/mol Bod tání: 180…185 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01114584 CAS číslo: 215599-91-0 |