Tisk…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-(2-Chloro-4-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4624-1G PC4624-250MG
APOSPC4624-1GEA 7670 CZK
APOSPC4624-1G APOSPC4624-250MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-chloro-4-fluorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₈Cl₂FNO
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114574
CAS číslo: 317821-68-4