Tisk…
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 4900 CZK
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Vzorec: C₇H₈Cl₂FNO
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114572
CAS číslo: 93081-15-3