1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
O-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}hydroxylamine hydrochloride
PC4622-1G
APOSPC4622-1GEA
11180
CZK
APOSPC4622-1G
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride 95%
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Vzorec:
C₉H₁₁ClF₃NO₂ Bod tání: 154…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01114594 CAS číslo: 113211-36-2 |