4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4621-1G
PC4621-5G
PC4621-25G
PC4621-100G
APOSPC4621-1GEA
0
CZK
APOSPC4621-1G
APOSPC4621-5G
APOSPC4621-25G
APOSPC4621-100G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 98%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,12 g/mol Bod tání: 91…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190102 CAS číslo: 112279-61-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |