Tisk…
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[2-(Aminooxyacetyl]-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine hydrochloride
PC4620-1G PC4620-500MG
APOSPC4620-1GEA 30060 CZK
APOSPC4620-1G APOSPC4620-500MG
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
2-(Aminooxy)-1-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}-1-ethanone hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅Cl₂F₃N₄O₂
MW: 375,18 g/mol
Bod tání: 172…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114567
CAS číslo: 321391-87-1