Tisk…
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4618-1G PC4618-5G
APOSPC4618-1GEA 5720 CZK
APOSPC4618-1G APOSPC4618-5G
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
4-Amino-2-cyano-3'-(trifluoromethyl)diphenyl thioether
Vzorec: C₁₄H₉F₃N₂S
MW: 294.30 g/mol
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793554
CAS číslo: 320421-51-0