Tisk…
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4615-1G PC4615-250MG PC4615-5G
APOSPC4615-1GEA 4530 CZK
APOSPC4615-1G APOSPC4615-250MG APOSPC4615-5G
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-(tert-butyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₅FN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568265
CAS číslo: 320422-34-2