Tisk…
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4614-250MG PC4614-100MG
APOSPC4614-250MGEA 14220 CZK
APOSPC4614-250MG APOSPC4614-100MG
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₁FN₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794643
CAS číslo: 338413-86-8