Tisk…
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 9100 CZK
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11
Bod tání: 78…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083521
CAS číslo: 654-99-9