Tisk…
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 3740 CZK
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115633
CAS číslo: 28987-48-6