Tisk…
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-5-methylboronic acid
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 1700 CZK
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
MW: 153,9466 g/mol
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428512
CAS číslo: 166328-16-1