Tisk…
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 2740 CZK
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Bod tání: 60…63 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631930
CAS číslo: 103360-04-9
UN: 3261
ADR: 8,II