Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 7770 CZK
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115976
CAS číslo: 448-36-2