Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 827 CZK
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod tání: 63…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02101784
CAS číslo: 132927-08-3