Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 910 CZK
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Bod tání: 51…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115975
CAS číslo: 132927-09-4