Tisk…
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4594-1G PC4594-250MG
APOSPC4594-1GEA 10290 CZK
APOSPC4594-1G APOSPC4594-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiophene 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophene
Vzorec: C₅H₃F₃S
Bod varu: 95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04973785
CAS číslo: 86093-76-7
UN: 1993
ADR: 3,III