1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC4590-100G
PC4590-25G
APOSPC4590-100GEA
8010
CZK
APOSPC4590-100G
APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Vzorec:
C₅H₂F₆O₂ Bod varu: 70 °C Hustota: 1,486 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 32 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000426 CAS číslo: 1522-22-1 EINECS: 216-191-0 UN: 2920 ADR: 8+3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...