2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)ethanone
PC4586-1G
PC4586-25G
PC4586-5G
APOSPC4586-1GEA
622
CZK
APOSPC4586-1G
APOSPC4586-25G
APOSPC4586-5G
2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxyacetophenone
Vzorec:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671762 CAS číslo: 120484-50-6 |