Tisk…
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4583-1G PC4583-500MG PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA 1040 CZK
APOSPC4583-1G APOSPC4583-500MG APOSPC4583-5G
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇HF₄NO₄
Bod tání: 137…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093916
CAS číslo: 16583-08-7